Learn More
Invitrogen™ DIPA Polyclonal Antibody
Description
This antibody is predicted to react with mouse based on sequence homology.
DIPA functions as a transcriptional repressor. It may inhibit the activity of CTNNB1 in a TP53-dependent manner and thus regulate cell growth. It may function in adipocyte differentiation, negatively regulating mitotic clonal expansion.
Specifications
Spécification
| Antigen | DIPA |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| Gene | CCDC85B |
| Gene Accession No. | Q15834 |
| Gene Alias | AI842788; BB115872; CCDC85B; coiled-coil domain containing 85B; coiled-coil domain-containing protein 85B; Delta-interacting protein A; delta-interacting protein A homolog; Dipa; hepatitis delta antigen interacting protein A; hepatitis delta antigen-interacting protein A; Hepatitis delta antigen-interacting protein A homolog |
| Gene Symbols | CCDC85B |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?