Learn More
Diphenhydramine N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Catalog No. 30012567
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.5mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
30012567 25 mg 25mg
30004376 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30012567 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48691025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137908-78-2
Molecular Formula C23 H29 N O7
Molecular Weight (g/mol) 431.48
Synonym Ethanaminium, 2-(diphenylmethoxy)-N-β-D-glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-, inner salt, Diphenhydramine N-glucuronide, Diphenhydramine N-β-D-Glucuronide
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-benzhydryloxyethyl(dimethyl)azaniumyl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate
SMILES C[N+](C)(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H29NO7/c1-24(2,22-19(27)17(25)18(26)21(31-22)23(28)29)13-14-30-20(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-22,25-27H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-,19+,21-,22+/m0/s1
Formula Weight 431.1944
Chemical Name or Material Diphenhydramine N-beta-D-Glucuronide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema