Learn More
Diphenyl methylphenyl phosphate, mixture of isomers, 94%
Product Code. 11359737
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11359737 100 mL 100mL
11326049 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11359737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042092.AE
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 26444-49-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26444-49-5
MDL Number MFCD00014920
Synonym Phosphoric acid diphenyl methylphenyl ester; Cresyl diphenyl phosphate
Spezifikation
Melting Point -38°C
Color Yellow
Density 1.21 g/mL
Boiling Point 390°C
Flash Point 232°C (450°F)
Refractive Index 1.563
Quantity 100 mL
UN Number UN3082
Percent Purity 94%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Diphenyl methylphenyl phosphate, Mixture of isomers
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.