Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Discharge Tube for Pressmatic Bottle Top Dispenser
Klicka för att se tillgängliga alternativ
For Use With (Equipment):
Stuart PD10P Pressmatic
Stuart PD60P Pressmatic
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- For use with a Stuart™ Model PD10P or PD60P Pressmatic Bottle Top Dispensers
- PD10P works with smaller volumes from 2 to 10mL
- PD60P works with volumes between 10 and 60mL
- Compatible with dilute acids, buffers, polar solvents, biological solutions
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Discharge Tube |
| For Use With (Equipment) | Stuart PD10P Pressmatic |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering