Learn More
HUBER Displacement Insert
Click to view available options
Length (Metric):
85 mm
124 mm
162 mm
172 mm
194 mm
245 mm
260 mm
265 mm
275 mm
For Use With (Equipment):
CC-205B
CC-308B
CC-315B
CC-410, CC-410 WL
CC510, CC515, CC905, CC905W, CC906W
CC510W,CC515W,CC520/W,CC525W,CC820/W
Ministat 125/230 W
Ministat 230/230 W
Ministat 240/240 W
Unit Size:
Each
Description
Displacement insert
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Ministat 240/240 W |
| Type | Displacement Insert |
| Length (Metric) | 194 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering