Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Disposable Magnetic Stirring Bars
Código de producto. p-8576009 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Length (Metric):
41.3 mm
50.8 mm
Tamaño de la unidad:
Pack of 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11764146
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371120002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Stirbars have polygon multifaceted surfaces that add turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars.
  • Useful for environmental testing and life science applications in which small sample volumes need to be prepared and evaluated
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon™ PTFE low friction coating; durable and inert
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
  • Autoclave safe
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance ISO 9001:2008
Dimensions (L x W x H) 50.8 x 8mm
For Use With (Application) Mixing radioactive reagents when cross contamination might be a concern
Coating PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diameter (Metric) 8 mm
Length (Metric) 50.8 mm
Material PTFE
Quantity 100
Shape Polygon
Type Magnetic Stir Bar
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado