Learn More
Ditridecyl Phthalate, TRC
Product Code. 30375719
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Packungsgröße:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30375719 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30375719 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49409025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Bis(tridecyl) phthalate
CAS 119-06-2
Molecular Formula C34 H58 O4
Quantity 25 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxylic acid, ditridecyl ester (9CI), Phthalic acid, ditridecyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Tridecanol, phthalate (2:1) (8CI), Bis(tridecyl) phthalate, Di-n-tridecyl phthalate, Ditridecyl phthalate, Hatcol 2922, Hexaplas DTDP, Jayflex DTDP, Polycizer 962BPA, Staflex DTDP, Truflex DTDP
InChI Formula InChI=1S/C34H58O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-29-37-33(35)31-27-23-24-28-32(31)34(36)38-30-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h23-24,27-28H,3-22,25-26,29-30H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name ditridecyl benzene-1,2-dicarboxylate
Molecular Weight (g/mol) 530.82
Formula Weight 530.4335
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.