Learn More
DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt, 98%
Código de producto. 10477560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
500 g
Packaging:
Glass bottle
Plastic bottle
Tamaño de la unidad:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging Tamaño de la unidad
10477560 500 g Plastic bottle 500g
10119981 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10477560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189125000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 34850-66-3 | C10H15NaO4S | 254.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 34850-66-3
Molecular Formula C10H15NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 254.28
MDL Number MFCD00135623
InChI Key AWMAOFAHBPCBHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium camphorsulfonate, sodium 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonate, sodium +/--10-camphorsulfonate, d-camphor-10-sulfonic acid sodium salt, sodium camphorsulfonate anion, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, sodium salt, +--sodium camphorsulfonate, sodium 2-oxobornane-10-sulphonate, sodium di-10-camphorsulfonate
PubChem CID 23686666
IUPAC Name sodium;(7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methanesulfonate
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)[O-])C.[Na+]
Especificaciones
Melting Point 286°C to 288°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Plastic bottle
Quantity 500 g
Solubility Information Solubility in water: soluble
Formula Weight 254.28
Percent Purity 98%
Physical Form Amorphous Powder
Chemical Name or Material DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt, 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.