Learn More
DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate, 97%, Maybridge™
Product Code. 10603465
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
100 g
Unit Size:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10603465 100 g 100g
10421843 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10603465 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB01192FA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 3130-87-8
Molecular Formula C4H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 132.12
MDL Number MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI Key DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
IUPAC Name 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Specifications
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Linear Formula H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Quantity 100 g
Formula Weight 150.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.