Få mere at vide
DL-α-Amino-n-butyric Acid, MP Biomedicals
Produktkode 11443110 Shop alle MP Biomedicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
11443110 25 g 25g
11453110 100 g 100g
11463110 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11443110 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0210043025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 56-12-2
Molecular Formula C4H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 103.121
MDL Number MFCD00008093
InChI Key BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC Name 4-aminobutanoic acid
SMILES C(CC(=O)O)CN
Tekniske data
Quantity 25 g
Formula Weight 103.12
Chemical Name or Material DL-Alpha-Amino-n-Butyric Acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.