Learn More
DL-Carnitine hydrochloride, 98+%
Product Code. 11427927
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11427927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16589.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461-05-2 | C7H17ClNO3+ | 198.667 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-05-2
Molecular Formula C7H17ClNO3+
Molecular Weight (g/mol) 198.667
MDL Number MFCD00011904
InChI Key JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Synonym dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
PubChem CID 24206429
IUPAC Name (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethylazanium;hydrochloride
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Spezifikation
Melting Point 196°C to 200°C
Quantity 100 g
Beilstein 4163212
Sensitivity Hygroscopic
Merck Index 14,1849
Formula Weight 197.66
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material DL-Carnitine hydrochloride
compliance-icons
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt