Learn More
Alfa Aesar™ DL-Phenylalaninol, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H63562.03
Overige gegevens : CAS : 16088-07-6 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440319
  • € 46.20 / 1 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
16088-07-6
151.209
STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
76652
C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
C9H13NO
MFCD00066689
dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
2-amino-3-phenylpropan-1-ol
Specificatie
DL-Phenylalaninol
C9H13NO
UN3259
dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
151.209
151.21
96%
1g
16088-07-6
MFCD00066689
2208237
STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-phenylpropan-1-ol
76652
Solid
69°C to 73°C
Video's
SDS Documentatie