Learn More
DL-Threonine, >99%, MP Biomedicals™
Product Code. 11413451 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
10g
1kg
25g
Product Code. 11413451
Brand: MP Biomedicals 0210305010
Chemical Identifiers
CAS 80-68-2
Molecular Formula C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
MDL Number MFCD00063722
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonym dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Color White
IUPAC Name (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
Quantity 10 g
Formula Weight 119.1
Percent Purity >99%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material DL-Threonine
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt