Learn More
Invitrogen™ DLG7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA576093
Product Code. 15992615
  • € 568.00 / 100µL
Description
The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).
DLG7 is a potential cell cycle regulator that may play a role in carcinogenesis of cancer cells and mitotic phosphoprotein regulated by the ubiquitin-proteasome pathway. The protein is also a key regulator of adherens junction integrity and differentiation that may be involved in CDH1-mediated adhesion and signaling in epithelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DLG7
Polyclonal
Unconjugated
DLGAP5
C77459; C86398; DAP-5; discs large homolog 7; discs large homolog associated protein 5; discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 5; discs, large homolog 7; discs, large homolog-associated protein 5; disks large-associated protein 5; Disks large-associated protein DLG7; DLG associated protein 5; DLG7; DLGAP5; Hepatoma up-regulated protein; hepatoma up-regulated protein homolog; HURP; Kiaa0008; mKIAA0008
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9787
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q15398
DLGAP5
Recombinant full length Human DLG7.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.