Learn More
DLK2/EGFL9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Specifications
Antigen DLK2/EGFL9
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18202725
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-55737
100 μL
€ 624.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18667928
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-55737-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
DLK2/EGFL9 Polyclonal specifically detects DLK2/EGFL9 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
DLK2/EGFL9
Polyclonal
Rabbit
Human
delta-like 2 homolog (Drosophila), DLK-2, EGFL9, EGF-like protein 9, EGF-like-domain, multiple 9, Epidermal growth factor-like protein 9, MGC111055, MGC2487, protein delta homolog 2
DLK2
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
65989
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TCHQPWQCICHSGWAGKFCDKDEHICTTQSPCQNGGQCMYDGGGEYHCV
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt