Learn More
DMXL2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP1-93618
 View more versions of this product
Product Code. 18068005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 554.00
    € 523.95 / 0.10mL
    Save € 30.05
    5% Off
Description
DMXL2 Polyclonal specifically detects DMXL2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DMXL2
Polyclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
DMXL2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TKTSALSAKKDQPDFISHRMDDVPSHSKALSDGNGSSGIEWSNVTSSQYDWSQPIVKVDEEPLNLDWGEDHDSALDEEEDDAVGLVMKSTDA
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1mg/mL
Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Dmx-like 2, FLJ26672
Rabbit
Affinity Purified
RUO
23312
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only