Learn More
DNAH6 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 30073-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236382
  • € 145.00 / 20µL
Description
The DNAH6 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DNAH6. This antibody recognizes human, mouse antigen. The DNAH6 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
DNAH6
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
1768
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
500 μg/mL
DKFZp667K087; DNHL1; Dnahc6; FLJ23529; FLJ37357; HL-2; HL2; KIAA1697; MGC132544; MGC141984; MGC177197
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse
475 kDa
Liquid
Certificates
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.