Learn More
DNAJB14 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen DNAJB14
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18649451
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97528-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18667714
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-97528-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
DNAJB14 Polyclonal antibody specifically detects DNAJB14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
DNAJB14
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Signal Transduction
PBS (pH 7.0)
79982
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400
Polyclonal
Purified
RUO
Human
DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 14, dnaJ homolog subfamily B member 14, EGNR9427, FLJ14281, MGC22187, PRO34683
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DNAJB14 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.