Learn More
DNAJB2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-32249
Product Code. 18229340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 629.00
    € 594.30 / 100µL
    Save € 34.70
    5% Off
Description
DNAJB2 Polyclonal specifically detects DNAJB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DNAJB2
Polyclonal
Unconjugated
0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 2, HSJ-1, HSPF3neuronal DNAJ-like 1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
3300
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1.0mg/mL
Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
P25686
DNAJB2
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human DNAJB2. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%).
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only