missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNAJB2, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Abnova H00003300-D01.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: MASYYEILDVPRSASADDIKKAYRRKALQWHPDKNPDNKEFAEKKFKEVAEAYEVLSDKHKREIYDRYGREGLTGTGTGPSRAEAGSGGPGFTFTFRSPEEVFREFFGSGDPFAELFDDLGPFSELQNRGSRHSGPFFTFSSSFPGHSDFSSSSFSFSPGAGAFRSVSTSTTFVQGRRITTRRIMENGQERVEVEEDGQLKSVTINGVPDDLALGLELSRREQQPSVTSRSGGTQVQQTPASCPLDSDLSEDEDLQLAMAYSLSEMEAAGKKPADVFSpécification
| DNAJB2 | |
| Polyclonal | |
| No additive | |
| NM_001039550.1 | |
| DNAJB2 | |
| DNAJB2 (NP_001034639.1, 1 a.a. ∼ 277 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 3300 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 2 | |
| HSJ1/HSPF3 | |
| Rabbit | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu