Learn More
DNAJC13 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 572.00
Especificaciones
Antigen DNAJC13
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18641656
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-38339-25ul
25 μL
€ 415.00
25µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18164368
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-38339
0.1 mL
€ 572.00
0.10mL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
DNAJC13 Polyclonal specifically detects DNAJC13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
DNAJC13
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 13, DnaJ domain-containing protein RME-8, dnaJ homolog subfamily C member 13, required for receptor-mediated endocytosis 8
DNAJC13
IgG
Affinity Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
O75165
23317
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QVRAQTAELFAKMTADKLIGPKVRITLMKFLPSVFMDAMRDNPEAAVHIFEGTHENPELIWNDNSRDKVSTTVREMM
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado