missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNAL1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 463.00
Especificaciones
| Antigen | DNAL1 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18658632
|
Novus Biologicals
NBP2-92704-0.02ml |
0.02 mL |
€ 190.00
0.02mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18634812
|
Novus Biologicals
NBP2-92704-0.1ml |
0.1 mL |
€ 463.00
0.01mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
DNAL1 Polyclonal antibody specifically detects DNAL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| DNAL1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 83544 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| C14orf168MGC12435,1700010H15RiK, chromosome 14 open reading frame 168, dynein light chain 1, axonemal, dynein, axonemal, light chain 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 41-190 of human DNAL1 (NP_113615.2). DASLSMLANCEKLSLSTNCIEKIANLNGLKNLRILSLGRNNIKNLNGLEAVGDTLEELWISYNFIEKLKGIHIMKKLKILYMSNNLVKDWAEFVKLAELPCLEDLVFVGNPLEEKHSAENNWIEEATKRVPKLKKLDGTPVIKGDEEEDN | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto