Learn More
Docosahexaenoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481466
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100mg
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
16481466 200 mg 200mg
16468856 100 mg 100mg
16452306 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481466 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2167
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Docosahexaenoic Acid (DHA) is an omega-3 fatty acid abundantly present brain and retina. It can be obtained directly from fish oil and maternal milk.
Docosahexaenoic Acid (DHA) is an omega-3 fatty acid abundantly present brain and retina. It can be obtained directly from fish oil and maternal milk.
Spezifikation
Chemical Name or Material Docosahexaenoic acid
CAS 6217-54-5
Color Colorless
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H32O2
Quantity 200 mg
Synonym DHA Cervonic acid
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (304.42 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (152.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 328.49
Formula Weight 328.49
Percent Purity 95.0%
Grade Research
Physical Form Liquid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.