Learn More
Dodecyltrimethylammonium chloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Dodecyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 112-00-5 |
| Analyte or Component Names | Dodecyltrimethylammonium Chloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C15 H34 N . Cl |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC Name | dodecyl(trimethyl)azanium;chloride |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?