Learn More
Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 405 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Donkey Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-73007
Product Code. 18084195
  • € 235.00 / 0.10mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Sheep samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IgG (H+L)
Polyclonal
DyLight 405
Donkey
Affinity Purified
RUO
Secondary
Reconstitute with 100 ul deionized water (or equivalent).
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
LYOPH
Western Blot 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:20000
Sheep IgG whole molecule
0.1 mg
Adaptive Immunity, Immunology
This antibody was pre-adsorbed against Chicken, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit, and Rat Serum Proteins. No reaction was observed against Chicken, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit or Rat Serum Proteins. This antibody will react with heavy chains of Sheep IgG and with light chains of most Sheep immunoglobulins.
Sheep
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only