Learn More
Dräger™ CMS Chips: Phosphine
Click to view available options
Measurement Range:
1 to 25
20 to 500
200 to 5000
Response Time:
20 to 200 sec.
25 to 220 sec.
50 to 600 sec.
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Spezifikation
Spezifikation
| Air Pressure | 700 to 1100 hpa |
| Type | Phosphine CMS Chip |
| Humidity Range | 1 to 30mg/L |
| Measurement Range | 1 to 25 |
| Response Time | 50 to 600 sec. |
| Temperature Range (English) | 32°F to 104°F |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 40°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur