missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Draxin/C1orf187 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97115H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Draxin/C1orf187 Polyclonal specifically detects Draxin/C1orf187 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spezifikation
| Draxin/C1orf187 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, ELISA | |
| AGPA3119, C1orf187, chromosome 1 open reading frame 187, dorsal inhibitory axon guidance protein, Dorsal repulsive axon guidance protein, draxin, FLJ34999, MGC117222, neucrin, UNQ3119 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Draxin/C1orf187 (NP_940947.3; Met1-Val349). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 374946 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur