Learn More
Invitrogen™ DSCC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA599006
Product Code. 16501832
  • € 464.00 / 100µg
Descrizione
Descrizione
DSCC1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA
CHTF18 (MIM 613201), CHTF8 (MIM 613202), and DSCC1 arecomponents of an alternative replication factor C (RFC) (see MIM600404) complex that loads PCNA (MIM 176740) onto DNA during Sphase of the cell cycle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DSCC1
Polyclonal
Unconjugated
DSCC1
2010006I05Rik; 2600005O03Rik; DCC1; defective in sister chromatid cohesion 1 homolog; defective in sister chromatid cohesion 1 homolog (S. cerevisiae); defective in sister chromatid cohesion protein 1 homolog; DNA replication and sister chromatid cohesion 1; DSCC1; RGD1561749; Sister chromatid cohesion protein DCC1; UNQ9337/PRO34008
Rabbit
Protein G
RUO
79075
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
ELISA, Western Blot
4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Q9BVC3
DSCC1
Recombinant Human Sister chromatid cohesion protein DCC1 protein (1-393AA).
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato