Learn More
Melford DTT
Descrizione
Protective reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Protective reagent for maintaining -SH groups in reduced state. DTT permeates the cell membrane protecting protein sulfhydryls thereby restoring enzyme activity lost by oxidation of the groups.
Specifica
Specifica
| CAS | 12-3-3483 |
| Molecular Formula | C4H10O2S2 |
| Quantity | 100 g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?