Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Burette Tubes with Blue Graduations
Description
- Short line
- Blue graduation
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Outer | 8 mm |
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Length (Metric) | 500 mm |
| For Use With (Equipment) | Buret Stopcock |
| Material | Borosilicate Glass |
| No. per Pack | 2/Pack |
| Scale | Blue |
| Tolerance | ±0.075 mL |
| Type | Buret Tube |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?