Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks With Conical Ground Joint
Beschreibung
- Acc. to DIN EN ISO 4797
- With scale (approx. volume/mL)
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | DIN EN ISO 4797 |
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass, Duran Glass |
| Includes | With scale (approx. volume/mL), with inscription label |
| Standard Taper Joint | NS29/32 |
| Diameter (Metric) Outer | 85 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?