Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laboratory Bottle, Wide Mouth, Clear, GLS 80™ Thread, Graduated, with Screw Cap and Pouring Ring
Artikelnummer. p-7189201 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 L
20 L
30 L
50 L
Packungsgröße:
Each
Pack of 10
Artikelnummer. 10256272
Marke: DWK Life Sciences 1112627
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Wide mouth, multifunctional glass laboratory bottles.
DURAN™ wide mouth GLS 80™ laboratory bottles are moulded from high-purity, clear, USP/EP Type I borosilicate glass 3.3, renowned for its excellent thermal performance, and high resistance to chemical attack. A combination of high-performance materials and robust ISO 4796-1 design provides a long working life. The bottles feature an easy-to-read graduated volume scale, and marking field in permanent white enamel. Permanent Retrace Code on each bottle for manufacturing lot traceability. DURAN™ wide mouth GLS 80™ are supplied complete with blue polypropylene cap and drip-free pouring ring for use up to 140°C. All components are fully autoclavable at 121 or 134°C.
  • Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
  • Special thread design for rapid opening and closing in less than a turn
  • Optimum filling and pouring and particularly easy cleaning
  • Spoons, spatulas and tweezers can be manipulated with ease
  • Even large-volume funnels can be inserted into the bottles without any difficulty
  • Stability due to the large base area
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Complete with blue screw cap (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (Metric) 500 mL
For Use With (Application) Autoclaving of media and reagents; Preparation of media and reagents; Sample collection; Culturing vessel; Storage of media and reagents; Transport and shipping; Liquid handling reservoir
Includes Blue Polypropylene Screw Cap and Pouring Ring
Material Borosilicate Glass (3.3)
Quantity 10/Pk.
Thread Size (Metric) GLS 80
Closure Material Polypropylene
Diameter (Metric) 101 mm
Autoclavable Autoclavable
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt