Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hexagonal Stopper, short ground, flat, finished
Product Code. 15804558 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Size:
NS 10/13
NS 12/14
NS 14/15
NS 19/17
NS 24/20
NS 29/22
Unit Size:
Pack of 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15804558
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 286126609
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Hollow glass stopper for sealing.
DURAN™ hexagonal hollow plugs as a short ground version suitable for DURAN™ short ground sleeves. Cut quality: Ground.
  • Short grinding
  • Flat
  • Ground
  • Hollow glass stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With (Application) Closure of vessels with standard ground joints; Used for closing short ground sockets
Quantity 100/Pk.
Size NS 19/17
Autoclavable Autoclavable
Material Borosilicate Glass
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.