Learn More
Invitrogen™ Durvalumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA558379
 View more versions of this product
Product Code. 30283029
  • € 500.00 / 100µg
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Durvalumab with trade name Imfinzi, is an FDA-approved anti-cancer drug. It is known as a checkpoint inhibitor drug, developed by Medimmune/AstraZeneca. Durvalumab is a human IgG1 kappa monoclonal antibody. It blocks the interaction of programmed cell death ligand 1 (PD-L1) with the PD-1 (CD279).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Durvalumab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Imfinzi; MEDI4736
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Flow Cytometry
1 mg/mL
25mM histidine with 0.01% Tween 80, 8% sucrose and no preservative; pH 6.2
Human
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt