Description
DUSP13 Polyclonal antibody specifically detects DUSP13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | DUSP13 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 405 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Branching-enzyme interacting DSP, dual specificity phosphatase 13, Dual specificity phosphatase SKRP4, dual specificity protein phosphatase 13, dual specificity protein phosphatase 13 isoform MDSP, dual-specificity phosphatase SKRP4, DUSP13A, DUSP13B, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, FLJ32450, MDSPbranching-enzyme interacting dual-specificity protein phosphatase, Muscle-restricted DSP, Testis- and skeletal-muscle-specific DSP, TMDPBEDPSKRP4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | dual specificity phosphatase 13. (Uniprot# Q9UII6) |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?