Learn More
DUSP26 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 220.00 - € 326.00
Specifications
Antigen DUSP26
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18692367
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-06507-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18681339
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-06507-50ul
50 μg
€ 220.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
DUSP26 Polyclonal antibody specifically detects DUSP26 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
DUSP26
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Neuronal Cell Markers, Neurotransmission, Protein Phosphatase
PBS, pH7.0
78986
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human
DSP-4, dual specificity phosphatase 26 (putative), Dual specificity phosphatase SKRP3, dual specificity protein phosphatase 26, dual-specificity phosphatase SKRP3, DUSP24SKRP3, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, LDP4, LDP-4, Low-molecular-mass dual-specificity phosphatase 4, MAP kinase phosphatase 8, MGC1136, MGC2627, Mitogen-activated protein kinase phosphatase 8, MKP8, MKP-8, NATA1, Novel amplified gene in thyroid anaplastic cancer
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DUSP26 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt