missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DVL3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16861664 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16861664 20 μL 20µL
16851664 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16861664 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 134441AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene is a member of a multi-gene family which shares strong similarity with the Drosophila disheveled gene, dsh. The Drosophila disheveled gene encodes a cytoplasmic phosphoprotein that regulates cell proliferation.

Spécification

Antigen DVL3
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Concentration 0.31 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene DVL3
Gene Accession No. Q92997
Gene Alias Dishevelled 3, DSH homolog 3, DVL3, KIAA0208
Gene Symbols DVL3
Host Species Rabbit
Immunogen DVL3 Fusion Protein Ag4272
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1857
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.