Learn More
Dynein heavy chain Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-38671
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18124378
  • € 624.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Dynein heavy chain Polyclonal specifically detects Dynein heavy chain in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Dynein heavy chain
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Q9NYC9
DNAH9
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: YNLSQPLLKRDPETKEITINFNPQLISVLKEMSYLEPREMKHMPETAAAMFSSRDFYRQLVANLELMANWYNKVMKTLL
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
axonemal, heavy polypeptide 9, ciliary dynein heavy chain 9, DNAH9 variant protein, DYH9, dynein heavy chain 9, axonemal, dynein, axonemal, heavy chain 9, HL20
Rabbit
Affinity Purified
RUO
1770
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.