Learn More
DYRK3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-57912
 View more versions of this product
Product Code. 18271222
  • € 624.00 / 100µL
Description
DYRK3 Polyclonal specifically detects DYRK3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
DYRK3
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 3, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 3, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 5, DYRK5, EC 2.7.12, EC 2.7.12.1, hYAK3-2, protein kinase Dyrk3, REDKRED, Regulatory erythroid kinase
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
DYRK3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GVYDTFMMIDETKCPPCSNVLCNPSEPPPPRRLNMTTEQFTGDHTQHFLDGGEMKVEQLFQEFGNRKSNTIQ
100 μL
Protein Kinase
8444
Human
IgG
Documents
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only