Learn More
Alfa Aesar™ Dysprosium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Merk:  Alfa Aesar™ 012897.14
Overige gegevens : CAS : 7429-91-6 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : II
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401037
  • € 279.00 / 25 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Packaged under argon
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Dysprosium powder
7429-91-6
MFCD00010982
UN3089
Specificatie
Dysprosium powder
Air & Moisture Sensitive
25g
Odorless
99.9%
MFCD00010982
−40 Mesh
Silver
7429-91-6
Powder
(REO)
UN3089