missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dystrobrevin beta Antibody (OTI3A12), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-70598APC
This item is not returnable.
View return policy
Description
Dystrobrevin beta Monoclonal specifically detects Dystrobrevin beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| Dystrobrevin beta | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| DTNB | |
| Full length recombinant protein of human Dystrobrevin beta (NP_899205) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 1838.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Flow Cytometry | |
| OTI3A12 | |
| Flow Cytometry | |
| beta-dystrobrevin, DTN-B, dystrobrevin beta, dystrobrevin, beta, MGC17163, MGC57126 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido