Learn More
(E,E)-Bisdemethoxycurcumin, MedChemExpress
Description
Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | (E,E)-Bisdemethoxycurcumin |
| CAS | 33171-05-0 |
| Color | Orange |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C19H16O4 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | (E,E)-Curcumin III (E,E)-Didemethoxycurcumin |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.33 mM) |
| SMILES | O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C=C2.[(E)].[(E)] |
| Molecular Weight (g/mol) | 308.33 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?