missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E,E)-Farnesol-13C3, TRC

Product Code. 30402381
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30402381 1 mg
30397942 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30402381 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF1024341MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

Molecular Formula C1213C3H26O
Molecular Weight (g/mol) 225.34
Synonym (2E,6E)-3,7-Dimethyl-11-(methyl-13C)-2,6,10-dodecatrien-11,12-13C2-1-ol, (E,E)-3,7-Dimethyl-11-(methyl-13C)-2,6,10-dodecatrien-11,12-13C2-1-ol
SMILES [13CH3]/[13C]([13CH3])=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CO

Spezifikation

Quantity 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+/i1+1,2+1,13+1
Chemical Name or Material (E,E)-Farnesol-13C3
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.