Learn More
E2F6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Spezifikation
Antigen E2F6
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18635517
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-99406-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18692768
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-99406-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
E2F6 Polyclonal antibody specifically detects E2F6 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
E2F6
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication
0.2 um filtered solution in PBS
1876
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse
E2F transcription factor 6, E2F-6MGC111545, transcription factor E2F6
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human E2F6
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt