Learn More
EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-05771AF405
Product Code. 18511830
  • € 641.00 / 0.10mL
Beskrivning
Beskrivning
EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 Polyclonal antibody specifically detects EAAT1/GLAST-1/SLC1A3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
EAAT1/GLAST-1/SLC1A3
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 405
EA6FLJ25094, EAAT1GLAST-1, excitatory amino acid transporter 1, GLASTGLAST1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3, Solute carrier family 1 member 3
Partial recombinant protein made to an internal portion of the human SLC1A3 protein (between amino acids 100-300) [UniProt P43003]
0.1 mL
Cellular Markers, Cognition and Behavior
6507
Store at 4°C in the dark.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.