missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EARS2 Monoclonal Antibody (OTI2B1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA810468
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Glutamyl-tRNA synthetase (GluRS or EARS2) a class I aminoacyl-tRNA synthetase (aaRS), is primarily responsible for the glutamylation of tRNAGlu. It is part of the ""minimal set"" of seventeen aaRSs found in every living organism and its presence is essential for the viability of cells.Spezifikation
| EARS2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q5JPH6 | |
| EARS2 | |
| Full length human recombit protein of human EARS2 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2B1 | |
| Unconjugated | |
| EARS2 | |
| COXPD12, MSE1, gluRS | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 124454 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur