Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit
Product Code. 17127951
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL whole blood
Unit Size:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17127951 100 mL whole blood 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 17127951 Supplier STEMCELL Technologies Supplier No. 19665
Immunomagnetic isolation of NK cells directly from whole blood
  • The EasySep™ Direct Human NK Cell Isolation Kit is designed to isolate NK cells from human whole blood by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ Direct procedure involves labeling RBCs, platelets and unwanted cells present in human whole blood with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled RBCs, platelets and cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Specifications
Cell Type NK Cells
For Use With (Application) Cell Isolation
Quantity 100 mL whole blood
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.