Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human B Cell Isolation Kit
Product Code. 15885252
Encompass
Click to view available options
Quantity:
1 x 109 cells
Unit Size:
1 set
Product Code. 15885252
Brand: STEMCELL Technologies 17954
Immunomagnetic isolation of untouched human B cells
  • The EasySep™ Human B Cell Isolation Kit is designed to isolate B cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled cells are separated from the untouched, desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
  • This product can be used in place of the EasySep™ Human B Cell Enrichment Kit (Catalog #19054) for even faster cell isolations
Specifica
Cell Type B Cells
For Use With (Application) Cell Isolation
Quantity 1 x 109 cells
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato