Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse CD19 Positive Selection Kit II
Description
- The EasySep™ Mouse CD19 Positive Selection Kit II is designed to isolate CD19+ cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by positive selection
- Desired cells are targeted with antibody complexes recognizing CD19 and dextran-coated magnetic particles
- Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
- Cells of interest remain in the tube while unwanted cells are poured off
- This product replaces the EasySep™ Mouse CD19 Positive Selection Kit (Catalog #18754) for even faster cell isolations and does not result in the labeling of isolated cells with PE
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Type | B Cells |
| For Use With (Application) | Cell Isolation |
| Quantity | 2 x 109 cells |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?