Learn More
Invitrogen™ EB1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5145291
 View more versions of this product
Product Code. 17980433
  • € 393.00 / 200µL
Description
EB1 family proteins are evolutionarily conserved proteins that bind microtubule plus-ends and centrosomes and regulate the dynamics and organization of microtubules. The MAPRE genes encode the EB1 family proteins. The human MAPRE genes MAPRE1, MAPRE2, and MAPRE3 code for EB1, RP1, and EBF3 proteins, respectively. EB1 family members appear to be expressed ubiquitously. The EB1 (MAPRE1) gene, at 20q11. 2, is fused to MLL in an adult patient with pro-B acute lymphoblastic leukemia. EB1 is a microtubule-associated protein that interacts with the colorectal adenomatous polyposis coli tumor-suppressor protein and plays important roles in regulating microtubule dynamics, cell polarity, and chromosome stability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
EB1
Polyclonal
Unconjugated
Mapre1
5530600P05Rik; adenomatosis polyposis coli binding protein Eb1; adenomatous polyposis coli-binding protein EB1; AI462499; AI504412; APC-binding protein EB1; AW260097; BIM1p; D2Ertd459e; Eb1; end-binding protein 1; Mapre1; MGC117374; MGC129946; microtubule associated protein RP/EB family member 1; Microtubule-associated protein RP/EB family member 1; microtubule-associated protein RP/EB family member 1-like protein; microtubule-associated protein, RP/EB family, member 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
22919, 733687
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
Q15691
Mapre1
Recombinant Human MAPRE1 protein, Ala2-Tyr268 (Accession #Q15691).
200 μL
Primary
Human, Pig
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt